蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
3.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
460 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
n20/D 1.408
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79109-5ML-F:4548173296951
79109-VAR-F:
79109-1ML-F:4548173296869
79109-10ML-F:
79109-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック