安全性情報
8.00187
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acetate
for synthesis
別名:
2-Ethoxyethyl acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethyl glycol acetate, Acetic acid 2-ethoxyethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O3
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-839-2
蒸気圧
2.66 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
379 °C
有効性
10300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-10 % (v/v)
pH
4-5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
転移温度
flash point 52 °C
溶解性
247 g/L
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第1種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体