Merck
8.22328
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノール
for synthesis
別名:
Hexahydrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11OH
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
906744
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-630-6
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.98 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
solid
自己発火温度
572 °F
有効性
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
12.25 %
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
溶解性
40 g/L
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
引火点(℃)
64 °C - closed cup - DIN 51794
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5