Merck
M7506
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgSO4
CAS番号:
分子量:
120.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
認証
suitable for SM 5210
蒸気密度
<0.01 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸マグネシウムは、子宮収縮抑制能力を有するマグネシウム塩です。手術中および手術後の期間において鎮痛効果を誘発するという役割について調査されています。子癇を予防することが報告されています。塩析相分離により水混和性溶媒から水を取り除く硫酸マグネシウムの能力について研究されています。
アプリケーション
硫酸マグネシウム(無水)は、以下で触媒として使用できます:      
  • 無溶媒条件によりジヒドロピリミジノンを合成するためのビギネリ反応。      
  • 過酸化水素とヨウ化ナトリウムの存在下でのアルデヒドとエチレンジアミンの反応による2-イミダゾリンの合成。
MgSO4とバイヤライトの混合物を用いて、粉末混合物を800oCでか焼することにより、単相のMgAl2O4スピネルナノ粒子を調製します。
MgSO4(無水)は、有機抽出物から微量の水分を除去するための、有機合成における乾燥剤としても使用できます。
硫酸マグネシウムは、有機抽出物の乾燥剤として使用される場合もあります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
2540099:
M7506-12KG-PW:
M7506-BULK:
M7506-2KG-PW:
M7506-25KG:
M7506-12KG:4548173203454
M7506-500G:4548173203478
QR-018-1KG:
M7506-1KG-PW:
M7506-VAR-D:
M7506-2KG:
M7506-1KG:4548173203461
M7506-25KG-PW:
M7506-VAR:
M7506-500G-PW:
M7506-36X500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A facile and efficient synthesis of 2-imidazolines from aldehydes using hydrogen peroxide and substoichiometric sodium iodide
Bai Guo-yi, et al.
Synthesis, 2011(10), 1599-1603 (2011)
Anhydrous magnesium sulfate mediated solvent-free synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones at ambient temperature
Pore DM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60(6), 435-438 (2007)
Synthesis of MgAl2O4 spinel nanoparticles using a mixture of bayerite and magnesium sulfate
Su Xinghua, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 12(5), 1813-1819 (2010)
New and highly effective method for the oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds.
Corey EJ and Kim CU.
Journal of the American Chemical Society, 94(21), 7586-7587 (1972)
A comparison of magnesium sulfate and nimodipine for the prevention of eclampsia.
Belfort MA, et al.
The New England Journal of Medicine, 348(4), 304-311 (2003)
資料
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MS