Merck
208094
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム
anhydrous, reagent grade, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgSO4
CAS番号:
分子量:
120.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥97%
グレード:
anhydrous
reagent grade
フォーム:
granular
グレード
anhydrous
reagent grade
品質水準
蒸気密度
<0.01 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
granular
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硫酸マグネシウム(MgSO4)は細菌用M63最小培地における培地添加物として使用されています。
無水MgSO4は3,6-ビス(3,4′-ジヘキシル-2,2′-ビチオフェン-5-イル)-1,2,4,5-テトラジンおよびA-D-A(D = 供与体、A = 受容体)構造をもつ有機分子の合成において、乾燥剤として機能します。
また硫酸触媒存在下で、カルボン酸またはアルコールとt-ブタノールの反応によるt-ブチルエステルおよびエーテルの合成において、追加試薬として使用できる可能性があります。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
208094-500G:
208094-50KG:
208094-VAR:
208094-2.5KG:
208094-2KG:
208094-12KG:
208094-5KG:
208094-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adherent-invasive Escherichia coli Biofilm Formation Assays.
Chassaing B and Darfeuille-Michaud A.
Bio-protocol, 3(23) (2013)
Donor?acceptor copolymers incorporating polybenzo [1, 2-b: 4, 5-b'] dithiophene and tetrazine for high open circuit voltage polymer solar cells
Cheng W, et al.
Organic Electronics, 14.9, 2124-2131 (2013)
Dithienosilole-bridged small molecules with different alkyl group substituents for organic solar cells exhibiting high open-circuit voltage
Ye, Dandan, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1.26, 7622-7629 (2013)
Convenient preparations of t-butyl esters and ethers from t-butanol.
Wright SW, et al.
Tetrahedron Letters, 38(42), 7345-7348 (1997)
Lex W Doyle
Current opinion in pediatrics, 24(2), 154-159 (2012-01-10)
Antenatal magnesium sulfate may reduce the excessive rates of cerebral palsy in survivors of very preterm birth. There are five randomized controlled trials of magnesium sulfate therapy given to the mother prior to very preterm birth which have reported neurological