Merck
746452
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgSO4
CAS番号:
分子量:
120.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5%
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
認証
suitable for SM 5210
蒸気密度
<0.01 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
品質
free-flowing
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸マグネシウムは、子宮収縮抑制能力を有するマグネシウム塩です。手術中および手術後の期間において鎮痛効果を誘発するという役割について調査されています。子癇を予防することが報告されています。塩析相分離により水混和性溶媒から水を取り除く硫酸マグネシウムの能力について研究されています。
アプリケーション
硫酸マグネシウムは、有機抽出物の乾燥剤として使用される場合もあります。
特徴および利点
  • 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
746452-12KG-PW:
746452-100G:
746452-12KG:
746452-6X500G:
746452-VAR:
746452-6X1KG:
746452-500G-PW:
746452-1KG:
746452-BULK:
746452-4X2.5KG:
746452-2.5KG-PW:
746452-2.5KG:
746452-1KG-PW:
746452-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lex W Doyle
Current opinion in pediatrics, 24(2), 154-159 (2012-01-10)
Antenatal magnesium sulfate may reduce the excessive rates of cerebral palsy in survivors of very preterm birth. There are five randomized controlled trials of magnesium sulfate therapy given to the mother prior to very preterm birth which have reported neurological
Robert J Floor et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 15(11), 1660-1672 (2014-07-01)
We explored the use of a computational design framework for the stabilization of the haloalkane dehalogenase LinB. Energy calculations, disulfide bond design, molecular dynamics simulations, and rational inspection of mutant structures predicted many stabilizing mutations. Screening of these in small
Lex W Doyle et al.
Obstetrics and gynecology, 113(6), 1327-1333 (2009-05-23)
To systematically review rates of neurologic outcomes reported in childhood for the preterm fetus exposed to antenatal magnesium sulfate. We searched the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register, CENTRAL (The Cochrane Library 2008, Issue 3), relevant references from retrieved
Federica Belluti et al.
ChemMedChem, 9(2), 371-382 (2014-01-10)
A significant improvement in the treatment of trypanosomiases has been achieved with the recent development of nifurtimox-eflornithine combination therapy (NECT). As an alternative to drug combinations and as a means to overcome most of the antitrypanosomatid drug discovery challenges, a
Claire L O'Brien et al.
Gut, 63(10), 1596-1606 (2014-01-17)
Our aim was to determine whether or not specific microorganisms were transported selectively to lymph nodes in Crohn's disease (CD) by comparing node and mucosal microbial communities in patients and controls. We also sought evidence of dysbiosis and bacterial translocation.
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.