Merck
374547
Sigma-Aldrich
3-メトキシプロピオン酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
1743053
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
116 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ether
SMILES記法
COCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-メトキシプロピオン酸はアルコキシ酸です。強力な肝発がん性物質である1-ニトロソ-5,6-ジヒドロウラシルの塩基触媒メタノリシスは、3-メトキシプロピオン酸を産生することが報告されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374547-VAR:
374547-BULK:
374547-10ML:
374547-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S S Mirvish et al.
Journal of the National Cancer Institute, 74(5), 1105-1110 (1985-05-01)
Base-catalyzed hydrolysis of the potent liver carcinogen 1-nitroso-5,6-dihydrouracil [(NDHU) CAS: 16813-36-8] afforded 3-hydroxypropionic acid and acrylic acid in 72 and 6% yield, respectively. The base-catalyzed methanolysis of NDHU gave quantitative yields of 3-methoxypropionic acid and methyl carbamate. These results indicate