Merck
270121
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸メチル
97%
別名:
(+)-メチルL-β-ヒドロキシイソブチラート, (S)-(+)-3-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1720830
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
74 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
アプリケーション
(S)-(+)-3-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸メチルは、強力な抗有糸分裂剤である(+)-ディスコデルモライドの全合成における出発物質として使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
270121-100G:
270121-BULK:
270121-VAR:
270121-5G:
270121-25G:
270121-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)