Merck
538701
Sigma-Aldrich
2-エチルヘキサン酸
≥99%
別名:
2-エチルカプロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
144.21
Beilstein:
1750468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.98 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
699 °F
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-エチルヘキサン酸(EHXA、2-EHA)は、工業的に重要な脂肪族カルボン酸です。安定剤および木材防腐剤として広く採用されています。
以下のようなさまざまな産業用途があります。
  • 自動車の冷却剤
  • 合成潤滑剤
  • 湿潤剤
  • 共溶媒
  • 塗料の乾燥
  • 農薬の消泡剤
アプリケーション
  • 一連のC4およびC8オキソプロセス化学物質の環境動態と水圏影響のレビュー:このレビューでは、2-エチルヘキサン酸を含むC4およびC8オキソプロセス化学物質の環境への影響を評価し、その分解、残留性、水圏生態系への影響について詳しく論じています(Staples, 2001)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538701-20L:4548173959634
538701-VAR:
538701-100ML:4548173959610
538701-BULK:
538701-1L:4548173959627
538701-18L:
538701-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The developmental toxicity of 2-ethylhexanoic acid in Wistar rats.
Pennanen S, et al.
Fundamental and Applied Toxicology, 19(4), 505-511 (1992)
Synthetic applications of 2-ethylhexanoic acid derived reagents.
Raju R and Prasad K.
Tetrahedron, 68(5), 1341-1349 (2012)
R Gaudin et al.
International archives of occupational and environmental health, 84(5), 523-531 (2010-08-31)
The aim of this study was to assess, by biological monitoring, workers' exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the flexible-PVC industry in France to provide additional occupational exposure data, which are particularly scarce. Over 5 days of pre-and post-shift sampling
Shashank Mishra et al.
Chemical Society reviews, 36(11), 1770-1787 (2008-01-25)
This critical review deals with the chemistry and applications of metal alkanoates with medium size (C5 to C12) carbon chain length. A particular emphasis is given to metal 2-ethylhexanoates, which find wide applications as metal-organic precursors in materials science, as
K J French et al.
Biochemistry, 40(32), 9532-9538 (2001-10-05)
This study examines the ability of P450cam to catalyze the formation of 2-ethylhexanoic acid from 2-ethylhexanol relative to its activity on the natural substrate camphor. As is the case for camphor, the P450cam exhibits stereoselectivity for binding (R)- and (S)-2-ethylhexanol.