certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
4.98 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
APIファミリー
2-ethylhexanoic acid
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
699 °F
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
包装
ampule of 3x1.2 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1914-1.2ML-PW:
PHR1914-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.