アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI Key
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
アプリケーション
(R)-および(S)-異性体は、様々な光学活性分子の合成用の二機能性構築ブロックです。
メチル(R)-(-)-3-ヒドロキシ-2-メチルプロピオネートは、(S)-(4-ベンジルオキシ-3-メチルブチ-1-ニル)トリエチルシランの調製に使用されています。また、(-)-ディスコデルモリド、(-)-ステモアミドおよび(-)-ステモスピロニンの全合成における出発物質としても使用できます。
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
270148-1G:
270148-VAR:
270148-BULK:
270148-5G:
270148-25G:
Distinct binding and cellular properties of synthetic (+)-and (-)-discodermolides.
Chemistry & Biology, 1(1), 67-71 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 5939-5939 (1993)
Total Synthesis of (-)-Stemospironine.
Organic Letters, 3(17), 2721-2724 (2001)
Recent progress in the chemistry of the Stemona alkaloids.
Natural Product Reports, 17(1), 117-127 (2000)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 759-759 (1993)