Merck
317020
Sigma-Aldrich
(−)-DIP-クロリド
別名:
(−)-B-クロロジイソピノカンフェイルボラン, (−)-Ipc2BCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34BCl
CAS番号:
分子量:
320.75
Beilstein:
5937756
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H](CC2CCC1C2(C)C)B(Cl)[C@@H]3CC4CCC([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BCl/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
PSEHHVRCDVOTID-VMAIWCPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-及び(-)-DIPクロリドはいずれも、プロキラルなケトンの不斉還元反応β-アミノアルコ-ルの調製に用いられています。
(クロロアセチル)ベンゾフランのクロロヒドリンへのエナンチオ選択的還元用に使用する試薬であり、クロロヒドリンは対応するエポキシドやアミノアルコールに用いる中間体として役立ちます。DIPハロゲン化物の合成と、立体選択的還元でのその利用に関する速報については、Chem. Commun. 1053 (1994)を参照
法的情報
DIP-Chloride is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
317020-VAR:
317020-100G:
317020-25G:
317020-BULK:
317020-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1053-1053 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 1511-1511 (1994)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 3205-3205 (2005)
Katie M Cergol et al.
Nature protocols, 2(10), 2568-2573 (2007-10-20)
The protocol for the preparation of boron enolates and their subsequent reaction with aldehydes is described, providing convenient access to beta-hydroxy ketones in good yields and with high stereoselectivities. The reaction consists of three steps: first, the ketone is rapidly
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 652-652 (2005)