製品名
3‐ヒドロキシプロピオン酸、30%水溶液,
フォーム
liquid
品質水準
濃度
30% in water
屈折率
n/D 1.364
密度
1.066 g/mL at 25 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
InChI Key
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-hydroxypropionic acid, a key building block, containing a carboxyl and a β-hydroxyl group is commonly used as a precursor for several compounds, such as acrylic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, acrylamide, ethyl 3-HP, malonic acid, propiolactone and acrylonitrile through chemical modification reactions.
アプリケーション
- 化学合成:高付加価値付加化学製品の前駆体として使用(Garg et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biological production of 3-hydroxypropionic acid: an update on the current status
Fermentation, 4, 13-13 (2018)