Merck
543136
Sigma-Aldrich
アクリル酸プロパルギル
98%
別名:
アクリル酸プロパルギルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCO2CH2C≡CH
CAS番号:
分子量:
110.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
含みます
200 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acrylate
ester
SMILES記法
C=CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C6H6O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h1,4H,2,5H2
InChI Key
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
詳細
アクリル酸プロパルギルはアクリル酸のプロパルギルエステルです。アクリル酸プロパルギルはsiRNAデリバリーに使用される脂質ナノ粒子の調製に関与します。
アプリケーション
アクリル酸プロパルギルは以下の化合物の合成に使用されます:
  • 直鎖状ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(PNIPAM)
  • アクリル酸1-[3-(2-メチル-2-ドデシルスルファニルチオカルボニルスルファニルプロピオニルオキシ)プロピル]-1H-[1,2,3]トリアゾール-4-イルメチル、アクリロイルトリチオカーボネート連鎖移動剤
  • プロプラノロールインプリントコア -シェルナノ粒子(mipCS)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.9 °F - closed cup
引火点(℃)
43.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
543136-25G:
543136-5G:
543136-VAR:
543136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hyperbranched polymers via RAFT copolymerization of an acryloyl trithiocarbonate
Vogt AP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60.6, 396-399 (2007)
Andreas Hoffmann et al.
Journal of tissue engineering, 8, 2041731417744485-2041731417744485 (2018-01-11)
Stereolithography is one of the most promising technologies for the production of tailored implants. Within this study, we show the results of a new resin formulation for three-dimensional printing which is also useful for subsequent surface functionalization. The class of
Molecularly imprinted magnetic materials prepared from modular and clickable nanoparticles
Xu C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22.15, 7427-7433 (2012)
Multiparametric approach for the evaluation of lipid nanoparticles for siRNA delivery.
Alabi CA, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(32), 12881-12886 (2013)
Temperature-induced phase transition of well-defined cyclic poly (N-isopropylacrylamide) s in aqueous solution
Qiu X-P, et al.
Macromolecules, 40.20, 7069- 7071 (2007)