Merck
425222
Sigma-Aldrich
2-(ブロモメチル)アクリル酸エチル
98%
別名:
2-(Bromomethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl α-(bromomethyl)acrylate, Ethyl 2-(bromomethyl)-2-propenoate, Ethyl 2-(bromomethyl)propenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH2Br)CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
193.04
Beilstein:
970108
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate is an allylic alkylating reagent.
アプリケーション
It can be employed as an electrophile for various organometallic compounds. The organometallic derivatives of the compound can be used for the synthesis of α-methylene lactones and lactams. It can also be used for the polymerization of functionalized acrylic monomers.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425222-BULK:
425222-VAR:
425222-1G:
425222-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethyl 2?(Bromomethyl) acrylate.
Villieras J, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (1988)