Merck
413437
Sigma-Aldrich
2-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]エチルメタクリラート
99%
別名:
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17N3O3
CAS番号:
分子量:
323.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChI Key
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]エチルメタクリレートは、アクリレートモノマーのクラスに属する有機化合物です。ポリマー、コーティング、接着剤、眼内レンズ、その他の材料を紫外線の有害な影響から保護するために、紫外線吸収剤または安定剤として一般的に使用されます。
アプリケーション
2-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]エチルメタクリレートは、以下の用途に使用できます:
  • 2-ヒドロキシ-4-アクリロイルオキシベンゾフェノン(HABP)との共重合によるポリマー材料の調製。合成されたポリマーは、UV保護用の綿生地に利用できます。
  • 紫外線(UV)保護繊維の調製。重合によって生地に埋め込み、UV保護コーティングを作製します。
  • 優れた界面活性特性を備えたフルオロアルキル末端キャップオリゴマーを合成するモノマーとして。
  • 眼内レンズの紫外線吸収剤(UVA)としても使用されています。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413437-500G:
413437-25G:
413437-BULK:
413437-VAR:
413437-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF NOVEL FLUOROALKYL END-CAPPED OLIGOMERS CONTAINING 3,5-DIMETHYL-4-HYDROXYBENZYL AND 3-(2H-BENZOTRIAZOL-2-yl)-4-HYDROXYPHENYL SEGMENTS
Hideo Sawada, et al
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 4, 311-332 (2005)
Analysis of Polymeric UV Absorber (Tinuvin 213) Using LDI-TOFMS: Solvent Effect in Sample Preparation
Im SH and Choi SS
Bull. Korean Chem. Soc., 32 (6), 2093-2093 (2011)
Broad ultraviolet protection by copolymerization of 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl] ethyl methacrylate and 2-hydroxy-4-acryloyloxybenzophenone on cotton via admicellar polymerization
Tragoonwichian, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 108, 4004-4013 (2008)
Bhalchandra S Lele et al.
Biomacromolecules, 6(1), 475-482 (2005-01-11)
The use of enzymes in conjunction with inorganic photocatalysts requires stability against photooxidation. In this paper, we describe enhanced stabilization of a model enzyme, chymotrypsin, to photooxidation driven by titanium dioxide exposed to ultraviolet light (TiO(2)-UV). Stabilization is achieved conjugating
Copolymerization of 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl Methacrylate with Styren
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72, 1244-12554 null
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.