Merck
535753
Sigma-Aldrich
2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-bis(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール
powder
別名:
2-(2-ヒドロキシ-3,5-ジ-α-クミルフェニル)-2H-ベンゾトリアゾール, 2-(2-ヒドロキシ-3,5-ジクミル)ベンゾトリアゾール, 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール, 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール, 2-(3′,5′-ビス(α,α-ジメチルベンジル)-2′-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール, 2-(ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ビス(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール, 2-[2-ヒドロキシ-3,5-ビス(α,α-ジメチルベンジル)フェニル]-2H-ベンゾトリアゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H29N3O
CAS番号:
分子量:
447.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
損失
1.0 wt. % volatility, 264°C
mp
139-143 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble <0.04 ppm at 20 °C
toluene: 20 wt. % at 20 °C
methylene chloride: 34 wt. % at 20 °C
chloroform: 35 wt. % at 20 °C
SMILES記法
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
InChI Key
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
低揮発性ベンゾトリアゾ-ル紫外光吸収/安定剤。
ポリカ-ボネ-ト、ポリエステル、ポリアセタ-ル、ポリアミド、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンオキシド、芳香族共重合体、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン繊維など、高温処理されるポリマ-にきわめて優れた光安定性を付与します。ポリ塩化ビニルや、スチレンのホモ重合体と共重合体にも高い効果を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
383.0 °F - closed cup
引火点(℃)
195 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
535753-BULK:
535753-VAR:
535753-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)