Merck
535826
Sigma-Aldrich
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
別名:
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27N3O2
CAS番号:
分子量:
425.52
Beilstein:
9294274
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
147-151 °C (lit.)
溶解性
methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C
methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C
chloroform: 254 mg/mL at 20 °C
toluene: 51 mg/mL at 20 °C
SMILES記法
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
InChI Key
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Very low volatile UV light absorber and stabilizer.
Allows polycarbonates and polyesters to achieve a higher resistance to weathering than conventional benzotriazole UV absorbers. Low tendency to chelate allows its use in polymer formulations containing catalyst residues.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
535826-BULK:
535826-100G:
535826-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)