Merck
309001
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌラート
97%
別名:
1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N3O6
CAS番号:
分子量:
261.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES記法
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI Key
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌラート(THEIC)は、窒素原子3個を持つトリアジン誘導体です。THEICは安定剤として使用でき、難燃性および耐水性を必要とする用途で有用な材料になります。
アプリケーション
THEICは、ベンズイミダゾール化合物の合成を促進する触媒を形成する目的で、グラフェン磁性ナノ粒子を官能基化するために使用できます。また、UV開始チオレンクリック反応による多分岐エポキシ樹脂の合成に使用できます。この樹脂は、絶縁材料の製作への使用が考えられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
465.8 °F - open cup
引火点(℃)
241 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
309001-BULK:
309001-50G:
309001-250G:
309001-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1, 3, 5-Tris (2-hydroxyethyl) isocyanurate functionalized graphene oxide: a novel and efficient nanocatalyst for the one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1 H)-ones
Dekamin MG, et al.
New. J. Chem., 41(14), 6893-6901 (2017)
Highly efficient preparation of hyperbranched epoxy resins by UV-initiated thiol-ene click reaction
Zhang D, et al.
Progress in Organic Coatings, 101(14), 178-185 (2016)
Rocío Redón et al.
ISRN organic chemistry, 2012, 906839-906839 (2012-01-01)
Amphiphiles with a dendritic structure are attractive materials as they combine the features of dendrimers with the self-assembling properties and interfacial behavior of water-air affinities. We have synthesized three generations of polyester dendrimers and studied their interfacial properties on the
Effects of intumescent flame retardant system consisting of tris (2-hydroxyethyl) isocyanurate and ammonium polyphosphate on the flame retardant properties of high-density polyethylene composites
Khanal S, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 112, 444-451 (2018)