グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
粘度
350 cSt(lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
InChI Key
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.
- Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.
- Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.
- Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.3 °F - closed cup
引火点(℃)
93.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440825-100ML:
440825-BULK:
440825-VAR:
440825-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック