Merck
252646
Sigma-Aldrich
イソシアン酸(トリメチルシリル)
85%
別名:
イソシアナトトリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiNCO
CAS番号:
分子量:
115.21
Beilstein:
1744962
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
85%
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
liquid
不純物
<15% hexamethyldisiloxane
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
InChI Key
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリメチルシリルイソシアネートは、以下に使用されています:
  • 等網目状金属有機骨格構造体-3の合成後修飾
  • 1-非置換型4-(ジアルキルアミノ)イミダゾリン-2-オンの合成
  • シクロペンタジエニルFe(CO)2または -Mn(CO)3触媒による、イソシアネートのカルボジイミドへの変換
  • 芳香族炭化水素およびアルコールのカルバモイル化
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
252646-25G:
252646-VAR:
252646-1G:
252646-5G:
252646-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Manfredini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(15), 2401-2405 (1994-07-22)
As a continuation of previous studies on the synthesis and antitumor activity of geiparvarin analogues bearing a carbamate moiety in the alkyl side chain, a series of N-substituted [(E)-3-(4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-oxo-2-furanyl)-2- butenyl]carbamates (15a-f) were synthesized and tested with the objective to investigate
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 335, 558-558 (1993)
Reactions of trimethylsilyl isocyanate and isothiocyanate with 3-(dialkylamino)-2H-azirines. A facile synthesis of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones and 4-(dialkylamino) imidazoline-2-thiones
Handke I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(22), 5298-5300 (1988)
Tetrahedron Letters, 48, 6002-6002 (2007)
SiNCO+ and SiNCS+ and their neutral counterparts.
Srinivas R, et al.
Chemical Physics Letters, 316(3), 243-247 (2000)