Merck
142662
Sigma-Aldrich
クロロスルホニルイソシアナート
98%
別名:
N-カルボニルスルファミルクロリド, CSI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClSO2NCO
CAS番号:
分子量:
141.53
Beilstein:
1237247
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5.57 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClS(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
InChI Key
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロスルホニルイソシアネートは、イソシアネートに分類され、スルホニル化反応やカルバモイル化反応の試薬として広く使用されています。クロロスルホニルイソシアネートは、段階的双極性経路を介して炭化水素アルケンと反応し、N-クロロスルホニル-β-ラクタムを生成します
アプリケーション
  • クロロスルホニルイソシアナートは、新しいクラスの膜結合型糖転移酵素阻害剤の合成及び生化学的特性解析に使用されました
  • 汎用性の高い合成試薬であり、アミド、ラクタム、トリアゾシノンの合成に使用されました。
  • キラルなポリヒドロキシル化ピペリジンの合成における保護アミノ基の位置選択的及びジアステレオ選択的な導入に用いられました
  • 新規のスルファミドの合成において試薬として使用されました
キラル多水酸化ピペリジンの合成における位置選択的/ジアステレオ選択的な保護アミノ基の導入に。ベンズイミダゾロン合成におけるアミノ基からの尿素の生成。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
142662-RSAMPLE:
142662-VAR:
142662-BULK:
142662-100G:
142662-25G:
142662-25KG:
142662-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P Paul et al.
The Journal of biological chemistry, 268(17), 12933-12938 (1993-06-15)
A new class of compounds designed to inhibit membrane-associated glycosyltransferases were synthesized and their biological activities were characterized in liver microsomes and human lymphoma cell lines. These inhibitors are composed of N-acyl phenylaminoalcohol derivatives linked to uridine via different spacers.
Synthetic Communications, 22, 2729-2729 (1992)
Dale F Shellhamer et al.
The Journal of organic chemistry, 78(2), 246-252 (2012-12-15)
Chlorosulfonyl isocyanate (CSI) is reported to react with hydrocarbon alkenes by a stepwise dipolar pathway to give N-chlorosulfonyl-β-lactams that are readily reduced to β-lactams. Substitution of a vinyl hydrogen for a vinyl fluorine changes the dynamics for reaction with CSI
Kadir Aksu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(11), 2925-2931 (2013-04-30)
A series of novel sulfamides incorporating the dopamine scaffold were synthesized. Reaction of amines and tert-butyl-alcohol/benzyl alcohol in the presence of chlorosulfonyl isocyanate (CSI) afforded sulfamoyl carbamates, which were converted to the title compounds by treatment with trifluoroacetic acid or
Tetrahedron Letters, 47, 7289-7289 (2006)
プロトコル
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.