Merck
D186252
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルスルファモイルクロリド
99%
別名:
Dimethylamidosulfonyl chloride, Dimethylaminosulfonyl chloride, Dimethylsulphamoyl chloride, N,N-Dimethylamidosulfonyl chloride, N,N-Dimethylaminosulfonyl chloride, N,N-Dimethylsulfamoyl chloride, N,N-Dimethylsulfamyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NSO2Cl
CAS番号:
分子量:
143.59
Beilstein:
741979
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
114 °C/75 mmHg (lit.)
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H6ClNO2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3
InChI Key
JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N -ジメチルスルファモイルクロリドは、次の用途で使用されます:
  • 医学的に重要なクラスの化合物である、スルホンアミドの合成に広く使用されます。
  • 抗癌剤としてのアミノテトラリン由来のスルファミド およびアセチルコリンエステラーゼ阻害剤の合成に使用されます。
  • クマペリンの合成のように、カルボン酸と等モル量のアルコール/アミン間のエステル化/アミド化にも使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D186252-BULK:
D186252-VAR:
D186252-100G:
D186252-500G:
D186252-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Anticancer Activity of Novel Ureas and Sulfamides Incorporating 1-Aminotetralins.
Ozgeris B, et al.
Archives of Medical Research (2017)
Acetylcholinesterase and carbonic anhydrase inhibitory properties of novel urea and sulfamide derivatives incorporating dopaminergic 2-aminotetralin scaffolds.
Ozgeris B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 24(10), 2318-2329 (2016)
Catalytic arylation of sulfamoyl chlorides: A practical synthesis of sulfonamides.
Frost CG, et al.
Synlett, 2002(11), 1928-1930 (2002)
Novel and efficient method for esterification, amidation between carboxylic acids and equimolar amounts of alcohols, and amines utilizing Me2NSO2Cl and N, N-dimethylamines; its application to the synthesis of coumaperine, a natural chemopreventive dieneamide.
Wakasugi K, et al.
Tetrahedron, 59(28), 5337-5345 (2003)