Merck
D163708
Sigma-Aldrich
N,O-ジメチルヒドロキシルアミン 塩酸塩
98%
別名:
N,O-Dimethylhydroxylamine HCl, N-Methoxymethylamine hydrochloride, Methoxymethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3ONHCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
97.54
Beilstein:
3650353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
mp
112-115 °C
SMILES記法
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI Key
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-オキサゾ-ルマグネシウムクロリドから2-アシルオキサゾ-ルを得るために最近用いられているWeinrebアミドの合成に用いる試薬。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D163708-VAR:
D163708-25KG:
D163708-5KG:
D163708-BULK:
D163708-20KG:
D163708-25G:
D163708-1KG:
D163708-5G:
D163708-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel J Pippel et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5828-5831 (2007-06-26)
Treatment of oxazole or 5-aryl oxazoles with i-PrMgCl smoothly generates the corresponding 2-Grignard reagents, which react with Weinreb amides to provide exclusively 2-acyl oxazole products.