主要文書
8.40074
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
for synthesis
別名:
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO · xHCl
CAS番号:
分子量:
61.08 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
229-642-1
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
110-116 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H2](OC)C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI Key
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3