主要文書
8.02301
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyldiimidazole
for synthesis
別名:
1,1′-Carbonyldiimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N4O
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
208-488-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
powder
有効性
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Carbonylations
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI Key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2