Merck
8.51054
Sigma-Aldrich
CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole Novabiochem®
別名:
CDI, 1,1′-Carbonyl-diimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N4O
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
208-488-9
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]2(cncc2)C(=O)[n]1cncc1
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI Key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
詳細
A useful coupling reagent for amidations, esterifications and thioesterifications [1,2,3,4].
Literature references
[1] H. A. Staab (1957) Ann. Chem., 609, 75.
[2] R. Paul, et al. (1960) J. Am. Chem. Soc., 82, 4596.
[3] R. Paul, et al. (1962) J. Org. Chem., 27, 2094.
[4] T. Kamijo, et al. (1984) Chem. Pharm. Bull., 32, 5044.
関連事項
Replaces: 01-62-0002
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (0.6 mmole ind 2 ml DMF): clearly soluable
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2