製品名
1,1′-カルボニルジイミダゾール, reagent grade
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥90.0% (proton, NMR)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Carbonylations
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
117-122 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI Key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
115533-25G:
115533-10G:
115533-BULK:
115533-500G:
115533-1KG:
115533-5G:
115533-250G:
115533-VAR:
115533-100G:
115533-CH:
115533-RSAMPLE:
115533-25KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.