Merck
88545
Sigma-Aldrich
1,1′-チオカルボニルジイミダゾール
≥95.0% (S)
別名:
TCDI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N4S
CAS番号:
分子量:
178.21
Beilstein:
609349
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (S)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
thiourea
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI Key
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Corey-Winterアルケン合成で環状チオノカーボネートを生成することにより、隣接するジオールの脱酸素化を行う試薬として、一般に1,1'-チオカルボニルジイミダゾール(TCDI)が使用されます
  • これは(+)-ハパリンドールQ、12-epi-fischerindole(フィッシャーインドール)Uおよびwelwitindolinone(ウェルウィットインドリノン)Aのエナンチオ選択的全合成の試薬として使用されています
  • また、これは可逆的付加断片化連鎖移動および巨大分子設計(RAFT/MADIX)重合の連鎖移動剤として、トリチオカーボネート、キサンテートおよびジチオカルバメートの調製にも使用されます。
その他情報
チオアミドを合成するための試薬。改良Corey-Winterオレフィン合成に用いられます。Bu3SnH-AIBNとのラジカル反応によるアルコ-ルからのチオカルバミン酸エステルの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88545-5G:
88545-1G:
88545-INTR:
88545-BULK:
88545-VAR:
88545-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
S. Hanessian et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1859-1859 (1987)
Selective one-pot synthesis of trithiocarbonates, xanthates, and dithiocarbamates for use in RAFT/MADIX living radical polymerizations.
Wood MR, et al.
Organic Letters, 8(4), 553-556 (2006)
E. Vedejs et al.
Tetrahedron Letters, 3793-3793 (1973)
T.V. RajanBabu et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 1759-1759 (1989)
1, 1?-Thiocarbonyldiimidazole.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)