Merck
234524
Sigma-Aldrich
クロロチオノギ酸O-フェニル
99%
別名:
チオノクロロギ酸フェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC(S)OC6H5
CAS番号:
分子量:
172.63
Beilstein:
774830
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
81-83 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
phenoxy
SMILES記法
ClC(=S)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロチオノギ酸O-フェニルは、以下の用途に使用されています:
  • 光学活性を有する(−)-ミントラクトンの立体指向合成
  • 様々なC-末端アミノ酸を有するペプチドα-チオエステルの合成
  • シロ-イノシトール誘導体の合成
  • 保護されていないチミンヌクレオシドのチオノカルボニル化試薬
  • 保護化リボヌクレオシドのフェノキシチオカルボニルエステルの生成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
234524-BULK:
234524-5G:
234524-VAR:
234524-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total synthesis of (-)-mintlactone.
Carda M and Marco JA.
Tetrahedron Letters, 32(38), 5191-5192 (1991)
Canadian Journal of Chemistry, 71, 186-186 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2552-2552 (1993)
Yedi Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7177-7184 (2008-07-19)
scyllo-Inositol has shown promise as a potential therapeutic for Alzheimer's disease, by directly interacting with the amyloid beta (Abeta) peptide to inhibit Abeta42 fiber formation. To explore the molecular details of the inositol-Abeta42 interaction, a series of scyllo-inositol derivatives have
A synthetic approach to a peptide α-thioester from an unprotected peptide through cleavage and activation of a specific peptide bond by N-acetylguanidine.
Ryo Okamoto et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(1), 191-196 (2011-11-19)