蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.22 psi ( 20 °C)
1.67 psi ( 55 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
phenoxy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
167525-25KG:
167525-VAR:
167525-100G:4548173337555
167525-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック