蒸気圧
3.25 psi ( 20 °C)
品質水準
100
200
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
InChI Key
QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 自家蛍光及びレーザー励起蛍光検出器を備えたキャピラリー電気泳動を用いて生体液中の複数の乱用薬物の測定におけるN-脱メチル化反応
- シリル保護されたアルコールの化学選択的脱シリル化における触媒として
- 法医毒物学的用途における薬物代謝物の標準物質作製のため第三級アミンをN-脱メチル化する試薬として
- アミンからベンズヒドリル基を切断する試薬として
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.9 °F - closed cup
引火点(℃)
40.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
301485-500G:
301485-5G:
301485-25G:
QR-040-25G:
301485-10KG:
301485-VAR:
301485-1G:
301485-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)