Merck
1.03420
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
別名:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CCl3D
CAS番号:
分子量:
120.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
211 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
有効性
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
NMR: suitable
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
密度
1.50 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
法的情報
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash