Merck
1.02446
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
別名:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CCl3D
CAS番号:
分子量:
120.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
211 hPa ( 20 °C)
品質水準
同位体純度
≥99.95 atom % D
フォーム
liquid
有効性
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.005% Water (HO) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
密度
1.50 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
詳細
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
アプリケーション
  • Extraction of alkaloids for NMR-based profiling: exploratory analysis of an archaic Cinchona bark collection.: This study explores the methods of extracting alkaloids for NMR profiling, highlighting the application of Chloroform-D1 in the chemical analysis process to ensure accurate and detailed spectroscopy results. The research was conducted using an archaic Cinchona bark collection, providing insights into the historical and analytical applications of Chloroform-D1 in academic settings (Yilmaz et al., 2012).
アナリシスノート
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.005 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
法的情報
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4