同位体純度
99.95 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ジフェニルピロールを結合したカリックス[4]ピロール抽出剤によるフッ化物および塩化物アニオンの抽出:この研究では、フッ化物および塩化物アニオンに対する効果的な抽出剤としてのジフェニルピロールを結合したカリックス[4]ピロールの開発と応用について説明しています。この合成では、クロロホルム-d を主要溶媒として使用しています(Jung Heo N et al., 2023)。
- BINOL 誘導体をキラル溶媒和剤として使用し、(1)H- および(19)F-NMR 分光分析法によりアミンのエナンチオ純度を同定するための簡易プロトコル:この研究では、クロロホルム-d を使用したアミン′のエナンチオ純度に関する NMR 分光分析のプロトコルを概説し、スペクトルの質と分解能の向上におけるその役割を強調しています(Chaudhary P et al., 2022)。
- (1)H NMR 分光法による異なる多元素オレオゲルの熱酸化安定性:クロロホルム-d を分光分析に使用し、安定性パラメータを評価することで、さまざまなオレオゲルの熱酸化安定性を調査しています(Qiu H et al., 2022)。
- VCD 分光法と DFT 計算により特徴付けられた Boc-Val-Phe-nPr ペプチドの溶媒和:クロロホルム-d を溶媒として用い、溶液中のペプチド′の挙動に対するその影響を同定することで、ペプチド構造に対する溶媒和効果を調査しています(Scholten K et al., 2022)。
- 室温で重水素化クロロホルムを生成する単純な触媒的アプローチ:クロロホルム-d を室温で生成する新しい方法について考察し、分光分析と化学合成におけるその実用的な応用例を示しています(Higuera-Padilla AR et al., 2020)。
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151858-10X0.5ML:4548173318813
151858-50G:4548173106526
151858-10X1ML:4548173318837
151858-10X0.75ML:4548173318820
151858-10X0.25ML:
151858-10X0.8ML-N:
151858-10G:4548173106519
151858-BULK:
151858-5X10ML-N:
151858-10X0.6ML-N:
151858-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック