Merck
612200
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
0.05 % (v/v) TMS
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルム-d(重水素化クロロホルム、CDCl3)は、0.05% (v/v) TMS(テトラメチルシラン)を含有する、重水素化されたNMR溶媒です。NMRに基づく研究や分析に役立ちます。トリクロロアセトフェノンと重水酸化ナトリウムの反応によって合成されます。多光子分解(MPD)に対するパルス数の影響が調べられています。異なる溶媒におけるCDCl3のC-D伸縮・屈曲運動の赤外スペクトル分析が行われています。クロロホルム-dが水と活性炭の相互作用に及ぼす影響が分析されています。重水素化クロロホルムの分子再配向の圧力及び温度依存性が、ラマン分光法によって研究されています。
アプリケーション
クロロホルム-dは、ジクロロフルオロメタン-dの合成に使用されます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612200-BULK:
612200-10X50G-N:
612200-10X100G-N:
612200-1KG-N:
612200-VAR:
612200-5X100G:4548173173894
612200-100G:4548173173887
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)