Merck
494275
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
同位体純度
99.96 atom % D
アッセイ
≥99.00%
フォーム
liquid
含みます
0.03 % (v/v) TMS
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルム-d(重クロロホルム、CDCl3)は、0.03% (v/v)TMS(テトラメチルシラン)を含有する重水素化NMR溶媒です。NMRベースの研究および分析に有用です。トリクロロアセトフェノンと重水酸化ナトリウムを反応させることにより合成できます。クロロホルム-dの多光子分解(MPD)に及ぼすパルス数の影響が研究されています。さまざまな溶媒中において、CDCl3のC-D屈伸運動の赤外線スペクトル研究が行われています。水と活性炭との相互作用に及ぼすクロロホルム-dの影響が分析されています。重水素化クロロホルムの分子再配向の圧力および温度への依存性が、ラマン分光法によって研究されています。
アプリケーション
クロロホルム-dは、ジクロロフルオロメタン-dの合成に使用されました。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494275-10G:4548173162331
494275-VAR:
494275-50G:4548173162348
494275-BULK:
494275-10X0.75ML:4548173320670
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys. , 23(5), 896-898 (1955)