Merck
151831
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
1 % (v/v) TMS
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルム-d(重水素化クロロホルム、CDCl3)は、クロロホルムの重水素化誘導体です。1%(v/v)のTMS(テトラメチルシラン、安定化剤として添加)を含みます。クロロホルム-dの様々な有機溶媒中での、炭素-重水素伸縮バンドの定量的赤外スペクトル測定が報告されています。 クロロホルム-dおよび液体クロロホルム混合物のラマン差異分光測定が、CHCl3およびCDCl3のν1およびν2バンドにおける振動数シフトの評価に使用されています。
アプリケーション
クロロホルム-dは、β-アミノ酸の不斉合成の有用な開始物質となる、α-フェニルエチル基を含むβ-アミノプロピオン酸キラル誘導体の、NMRスペクトル実験用重水素化溶媒として使用されています。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin※翻訳対象箇所以外については対応不要(2024年5月現在、対象外個所以外の修正を希望する場合は事前に相談してもらうことになっている)をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151831-10X100G:4548173106472
151831-150G-BULK:
151831-50G:4548173106502
151831-BULK:
151831-VAR:
151831-250G-BULK:
151831-10X100G-N:
151831-50G-BULK:
151831-250G:4548173106496
151831-100G-BULK:
151831-150G:4548173106489
151831-100G:4548173106465
151831-10X50G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Preparation of chiral derivatives of ?-Ala containing the a-phenylethyl group: useful starting materials for the asymmetric synthesis of ?-amino acids
Guzman-Mejia R, et al.
Nature Protocols, 2(11), 2759-2766 (2007)
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Ramón Guzmán-Mejía et al.
Nature protocols, 2(11), 2759-2766 (2007-11-17)
The use of microwave (MW) irradiation for the condensation reaction between acetophenone and alpha-phenylethylamine to prepare (R,R)-bis[alpha-phenylethyl]amine results in significantly reduced reaction times relative to the use of conventional heating. In this protocol, a secondary amine, (R,R)-bis(alpha-phenylethyl)amine is treated with
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys. , 23(5), 896-898 (1955)