同位体純度
≥99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
含みます
0.1 % (v/v) TMS
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.025% water
water
屈折率
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439029-VAR:
439029-BULK:
439029-50G:4548173150543
439029-5G:4548173150550
439029-10G:4548173150536