蒸気圧
0.23 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
InChI Key
SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Chloroethyl chloroformate has been used in the synthesis of:
- (4S)-4-hydroxymethyl-N-[(αR)-α-methylbenzyl]-2-oxazolidinone
- propargyl dienamide (ll), a precursor of allenic dienamide
- (±)-7-(2-chloroethyloxycarbonyloxy)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo-[3,4-b]-pyrazin-5-one
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252514-BULK:
252514-5G:
252514-100G:
252514-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Enzymatic resolution of new carbonate intermediates for the synthesis of (< i> S</i>)-(+)-zopiclone.
Tetrahedron Asymmetry, 13(23), 2577-2582 (2002)
Asymmetric synthesis of the 4-hydroxymethyl-2-oxazolidinone from the serinol derivative and chloroformates.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7489-7492 (1999)
A new approach to pyrrolophenanthridone alkaloids via allene intramolecular cycloaddition: Total synthesis of Hippadine.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5895-5898 (1987)