311022
ジ(2-ピリジル)チオノカルボナート
98%
別名:
Di-2-pyridyl thionocarbonate, O,O-Di(2-pyridinyl) thiocarbonate, O,O-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, O,O′-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, Thiocarbonic acid di-O,O-(2-pyridyl) ester
アッセイ
98%
mp
94-98 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
S=C(Oc1ccccn1)Oc2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O2S/c16-11(14-9-5-1-3-7-12-9)15-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
InChI Key
IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
311022-1G:
311022-VAR:
311022-BULK:
311022-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック