Merck
156051
Sigma-Aldrich
1,1′-チオカルボニルジイミダゾール
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N4S
CAS番号:
分子量:
178.21
Beilstein:
609349
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
thiourea
SMILES記法
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI Key
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水素化トリブチルすずによるアルコ-ルの脱酸素反応および水素化リチウムアルミニウムによるジオ-ルの脱酸素反応に用いられる試薬
生化学的合成に有用な試薬。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
156051-1KG:
156051-BULK:
156051-1G:
156051-5G:
156051-VAR:
156051-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paweł Chochrek et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5276-5284 (2007-06-21)
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, 1) is a bioregulator important for the treatment of various human metabolic diseases and biomedical research. Herein, we report an efficient diastereoselective approach to the key trans-hydrindane building block for calcitriol synthesis (2a) starting from the