M50400
N-メチルヒドロキシルアミン 塩酸塩
98%
別名:
Methylhydroxylammonium chloride, N-Hydroxy-N-methanamine hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium chloride, N-Hydroxymethanamine hydrochloride, N-Hydroxymethylamine hydrochloride, N-Methylhydroxyamine hydrochloride, N-Methylhydroxylamine monohydrochloride, N-Methylhydroxylammonium chloride
アッセイ
98%
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].CNO
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
InChI Key
RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M50400-10G:
M50400-VAR:
M50400-500G:
M50400-50G:
M50400-BULK:
M50400-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック