Merck
775037
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
別名:
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO5S
CAS番号:
分子量:
287.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
官能基
amine
tosylate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI Key
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Electrophilic N-amination of aryl and alkyl amines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775037-1G:
775037-BULK:
775037-5G:
775037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)