Merck
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-ニトロベンゾイル)ヒドロキシルアミン
98%, ≥97.5% (HPLC)
別名:
NbzONH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O4
CAS番号:
分子量:
182.13
Beilstein:
1966666
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
98%
形状
powder
官能基
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
InChI Key
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712035-VAR:
712035-BULK:
712035-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)