Merck
480975
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸
99.998%
別名:
(Aminooxy)(hydroxy)sulfane dioxide, (Aminooxy)sulfonic acid, Amidoperoxymonosulfuric acid, Amidosulfonic peracid, Aminomonopersulfuric acid, Ammonia-N-oxide-O-sulfonic acid betaine, Permonosulfamic acid, Sulfoperamidic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NOSO3H
CAS番号:
分子量:
113.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.998%
品質水準
アッセイ
99.998%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
InChI Key
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
O-置換ヒドロキシルアミンであるヒドロキシルアミン-O-スルホン酸(HOSA)は、広く使用されているアミノ化剤です。これは求電子剤としてだけでなく求核剤として挙動する場合があります。オレフィンからアミンへのHOSAを用いたヒドロホウ素化から得られる有機ボランの変換が報告されています。
アプリケーション
(Z)-1H-プリン-6(7H)-イリデンアミノオキシスルホン酸の合成に、ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸(HOSA)が使用される場合があります。
以下の合成のアミノ化試薬として、HOSAが使用される場合があります:
  • 1-アミノテトラゾールおよび2-アミノテトラゾール
  • N-アミノピペリジン(NAPP)
  • 1H,1' H-2,2'-ビイミダゾール-1,1'-ジアミン
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
480975-BULK:
480975-25G:
480975-VAR:
480975-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A New Strategy for the Preparation of N-Aminopiperidine Using Hydroxylamine-O-Sulfonic Acid: Synthesis, Kinetic Modelling, Phase Equilibria, Extraction and Processes.
Labarthe E, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 3(2) (2013)
Hydroxylamine-O-sulfonic Acid.
Erdik E and Saczewski J.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Synthesis and molecular structure of (Z)-1H-purin-6-ylideneaminooxysulfonic acid: a possible secondary metabolite of adenine.
Saczewski J and Gdaniec M.
Heterocyclic Communications, 18(3), 109-112 (2012)
N-Trinitroethylamino functionalization of nitroimidazoles: a new strategy for high performance energetic materials.
Yin P, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(25), 7500-7510 (2013)
Amination of tetrazoles with hydroxylamine-O-sulfonic acid: 1-and 2-aminotetrazoles.
Raap R.
Canadian Journal of Chemistry, 47(19), 3677-3681 (1969)