Merck
252557
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-2-ブタノン
95%
別名:
2-ヒドロキシエチルメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
88.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
73-76 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
ketone
SMILES記法
CC(=O)CCO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI Key
LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヒドロキシ-2-ブタノンは、1,3-ブタンジオールを合成するための出発物質として使用されるベータ-ヒドロキシケトンです。
4-ヒドロキシ-2-ブタノンは重要な医薬中間体です。.OHラジカルと4-ヒドロキシ-2-ブタノンとの気相反応が絶対速度法によって調査されました
アプリケーション
4-ヒドロキシ-2-ブタノンは、以下の合成に使用されています。
  • アナターゼTiO2触媒での脱水による3-ブテン-2-オン
  • 4-メチル-5-ヒドロキシメチルチアゾール
  • (±)-リネアチン
  • メバロン酸ラクトン
  • ベルカリン
  • β-ヒドロキシラクトン
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252557-VAR:
252557-100G:
252557-500G:
252557-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 67, 400-400 (1945)
Gisèle El Dib et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(1), 117-125 (2012-12-06)
The reaction of the OH radicals with 4-hydroxy-2-butanone was investigated in the gas phase using an absolute rate method at room temperature and over the pressure range 10-330 Torr in He and air as diluent gases. The rate coefficients were
Hon Wai Lam et al.
Organic letters, 7(19), 4225-4228 (2005-09-09)
[reaction: see text] Copper bisphosphine complexes catalyze the intramolecular reductive aldol reaction of alpha,beta-unsaturated esters with ketones, affording five- and six-membered beta-hydroxylactones in high stereoselectivities. Utilization of chiral nonracemic bisphosphines render the cyclizations enantioselective.
Journal of the American Chemical Society, 104, 5486-5486 (1982)
Recent advances in fermentative production of C4 diols and their chemo-catalytic upgrading to high-value chemicals
Varma AR, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 52, 99-126 (2023)