Merck
251887
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
179.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
bp
140 °C/11 mmHg (lit.)
mp
30 °C (lit.)
官能基
isocyanate
SMILES記法
COc1ccc(N=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-8(10-6-11)9(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate has been used in the preparation of pyrrolo[3,2-d]pyrimidines.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251887-1G:
251887-5G:
251887-BULK:
251887-100G:
251887-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frederik J R Rombouts et al.
Journal of combinatorial chemistry, 7(4), 589-598 (2005-07-12)
The first solid-phase methodology for the preparation of pyrrolo[3,2-d]pyrimidines is presented. Merrifield resin bearing a cysteamine "traceless" linker was treated with 4-oxo-N-(PhF)proline benzyl ester (10; PhF = 9-(9-phenylfluorenyl)) to provide resin-bound aminopyrrole 20, which was treated with ethyl, phenyl, 4-phenoxyphenyl