Merck
B95736
Sigma-Aldrich
イソシアン酸ブチル
98%
別名:
1-イソシアナトブタン, n-イソシアン酸ブチル, BIC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NCO
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
773917
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソシアン酸ブチルは、広域スペクトル殺菌剤であるベノミルの代謝物です。
アプリケーション
イソシアン酸ブチルは、イニシエーターとしてランタンイソプロポキシドを用いてアニオン重合を受け、ポリイソシアン酸ブチルを生成します。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B95736-BULK:
B95736-25ML:
B95736-VAR:
B95736-5ML:
B95736-500ML:
B95736-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chun-Sik Yoon et al.
Environmental toxicology, 23(1), 131-144 (2008-01-25)
We investigated the toxic effects of carbendazim and n-butyl isocyanate (BIC), metabolites of the fungicide benomyl, on development in the African clawed frog, Xenopus laevis. To test the toxic effects, frog embryo teratogenesis assays using Xenopus were performed. Embryos were
Qinghai Huang et al.
Neurology India, 58(2), 259-263 (2010-05-29)
Distal anterior cerebral artery (DACA) aneurysms are less common, accounting for 3.1 to 9.2% of all intracranial aneurysms.The clinical characteristics and surgical techniques are quite different from those of other aneurysms of Willis circle. We aimed to investigate the clinical
J Pauluhn et al.
Archives of toxicology, 66(2), 118-125 (1992-01-01)
The objectives of this study were to use pulmonary function tests, blood gas measurements and bronchoalveolar lung lavage (BAL) to characterize lesions in the respiratory tract of young adult male Wistar rats as a result of a 5-day exposure (6
N, N′-dibutylurea from n-butyl isocyanate, a degradation product of benomyl. 1. Formation in Benlate formulations and on plants.
Moye H A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(5), 1204-1208 (1994)
Shyh-Ying Chiou et al.
Chirality, 22(2), 267-274 (2009-06-06)
The acetylcholinesterase inhibition by enantiomers of exo- and endo-2-norbornyl-N-n-butylcarbamates shows high stereoselelectivity. For the acetylcholinesterase inhibitions by (R)-(+)- and (S)-(-)-exo-2-norbornyl-N-n-butylcarbamates, the R-enantiomer is more potent than the S-enantiomer. But, for the acetylcholinesterase inhibitions by (R)-(+)- and (S)-(-)-endo-2-norbornyl-N-n-butylcarbamates, the S-enantiomer is