アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
200-204 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
SMILES記法
CCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11/h2-8H2,1H3
InChI Key
DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- low molar mass organogelator containing 2-(2′-hydroxyphenyl)benzoxazole (HPB) unit with long alkyl chain
- N-octylurea
- N-cyclopropyl-N′-octylurea
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
329746-5G:
329746-VAR:
329746-BULK:
329746-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック